Snijbestendige handschoenen, Sekuroka®
ROTH0135.1
- Handschoenmaat:7
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:Herbruikbaar
- Kleur:wit
- Lengte:400 mm
- EN-norm:EN 388 (0140)
- Voeringmateriaal:Nomex®
- VPE:1 PAIR
Gemaakt van polyamide Nomex® vezels.
- Lange levensduur, goede vormstabiliteit, zeer comfortabele pasvorm
- Stevige bouclé kwaliteit met een gestructureerd binnenoppervlak
- Wasbaar op maximaal +95 °C
: EN 388 (0140), Cat. II