Deactivated injector liners
Large volume injector mineral oil analysis liner, 5 mm, 3,4 mm, 54 mm
Catalogus # VARICP14988
Leverancier: VARIAN
Ga naar:
Product Details & Documents
These deactivated injector liners are optimised for sensitive and reproducible analysis.
- Easy-opening storage trays
- High performance standards
- Silanisation activation prevents sample degradation
Specificaties
- Ø uitw.:5 mm
- Ø inw.:3,4 mm
- Omschrijving:Large volume injector mineral oil analysis liner
- Lengte:54 mm
- Seq:01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.