Luchtmonsternamesysteem MAS-100 Eco®
Catalog # 1.09227.0001
Supplier: Merck
Specifications
- Model:MAS-100 Eco®
- Debiet:100 L/min
- Omschrijving:Air sampler
- Environmentally Preferable:
- Aflezing:Alphanumeric LCD, with 16 digits, real time and date
- Materiaal:Zilver
- Monsternamekop:Perforated aluminium lid with 400 holes
- VPE:1
Specifications
About this item
De MAS-100 Eco® is een robuuste en betrouwbare airsampler ontworpen voor de hoogste precisie.
- Uses 90 mm Petri dishes
- Programmable delay before sampling starts and pre-selected volumes, individually adjustable
- Small and handy, fits perfectly into a HACCP concept
- Six pre-selected volumes
- Operation time: 3 hours
- Autoclavable sampling head to avoid any contamination
Voor luchtmonstername in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.
Certifications: ISO 14698 - 1/2, EN 60079.
Delivery: Geleverd in een kleine grijze doos.