Zoutzuur brominated Reag. Ph. Eur. 1043507
Catalogus # 87845.290
Leverancier: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle
- VPE:1 L
- Seq:5037
Specificaties
Over dit artikel
:
ADR:8,I
:36.46 g/mol
UN:1760
:GHS05
:GHS07
CAS-nummer:7647-01-0
Formule:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324