Multiroll tape dispenser
Multiroll tape dispenser, for 12× 13 mm rolls, Tapes with 13 mm width
Catalogus # DELT191220
Leverancier: DELTALAB
Ga naar:
Product Details & Documents
This 12 roll tape metal dispenser accepts 13 m rolls.
Specificaties
- Voor gebruik met:Tapes with 13 mm width
- Omschrijving:Multiroll tape dispenser, for 12× 13 mm rolls
- Cat. No.:DELT191220