Orders LinkContactUsLinkComponent
Caffeine, Supelco®
Caffeine, Supelco®
Plastic bottle for solids, 1 g
Catalogus # PHR1095-1G
Irriterend
Leverancier:   Merck
Caffeine, Supelco®
Catalogus # PHR1095-1G
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  58-08-2
Caffeine, Supelco®
Caffeine, Supelco®
Plastic bottle for solids, 1 g
CAS-nummer:  58-08-2
Price
80,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
  • CAS-nummer:58-08-2
  • Formule:C₈H₁₀N₄O₂
  • MDL-nummer:MFCD00005758
  • Molecular Weight:194.19 g/mol
  • Merck index:13,01636
  • Smelten Pt:235…239 °C
  • Dichtheid:1,23 g/cm³ (19 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-362-1
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle for solids
  • VPE:
    1 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.