Orders LinkContactUsLinkComponent
Cylinders, mutipurpose
Cylinders, mutipurpose
200 mm, 40 mm
Catalogus # WITG5.630.004
Leverancier:   witeg Labortechnik
Cylinders, mutipurpose
Catalogus # WITG5.630.004
Leverancier:  witeg Labortechnik
Cylinders, mutipurpose
Cylinders, mutipurpose
200 mm, 40 mm
Price
24,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cylinders, made of DURAN® borosilicate glass, with rolled rim and round base.
  • Very good chemical resistance
  • High resistance to temperature change
  • No graduations
Specificaties
  • Ø:
    40 mm
  • Hoogte:
    200 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.