Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Bekers
Beakers, tall form, borosilicate glass, with handle
Beakers, tall form, borosilicate glass, with handle
WITG5.503.500
:
witeg Labortechnik
Beakers, tall form, borosilicate glass, with handle
WITG5.503.500
:
witeg Labortechnik
Ø uitw.:
80 mm
Capaciteit:
500 ml
Hoogte:
150 mm
VPE:
2
: