Volumetric flasks, with divided neck
110 ml, 100+10 ml, 205 mm, 10,0 ± ml
Catalogus # KAVA632431560830
Leverancier: Kavalier
Ga naar:
Product Details & Documents
Borosilicate glass, clear.
- Blue markings
- Autoclavable at 121 °C
Specificaties
- Capaciteit:110 ml
- Hoogte:205 mm
- Seq:02
- Schaalverdeling:100+10 ml
- Tolerantie:10,0 ± ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.