Toebehoren
Product Family Options
- Omschrijving
- Roestvrijstalen filter voor draagbare sonde HC2-HP28/HP501 * 1 ST93,50 €
- Kalibratie-apparaat met drukknop, Ø: 4 - 5 mm, vernikkeld messing, voor één sonde inclusief pakking met O-ring en duimschroef, ER-051 * 1 ST241,00 €
- Kalibratie-apparaat met drukknop, Ø: 14 - 15 mm, messing, vernikkeld voor één sonde inclusief pakking met O-ring en duimschroef1 * 1 ST241,00 €
- Monsterhouder, V2A-staal, H: 14 mm, 350 g, WP 14 S1 * 1 ST228,00 €
- Monsterhouder, vernikkeld messing, met thermostaat voor koppeling aan een waterbad, H: 40 mm, 1550 g, WP-40TH1 * 1 ST1 760,00 €
- Afdichtklem voor gebruik met monsterhouder. Voorkomt dat externe omstandigheden van invloed zijn op het monster, AW-KHS1 * 1 ST482,00 €
- Monstercontainers voor eenmalig gebruik, H: 14 mm, PS 141 * 100 ST175,00 €
- Monstercontainers voor eenmalig gebruik, H: 40 mm, PS 401 * 100 ST189,00 €