Buckets, Square, HDPE
zwart, 14 L, 290×290 mm, 280 mm
Catalogus # SEMA0689
Leverancier: SEMADENI
Ga naar:
Product Details & Documents
Square buckets, made of HDPE, with graduation and plastic handle.
- Square shape allows economical use of space
- Handle grip for easy lifting and carrying
- Lids available with moulded inset handle
Specificaties
- Capaciteit:14 L
- Kleur:zwart
- Afmetingen:290×290 mm
- Hoogte:280 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.