Orders LinkContactUsLinkComponent
Bromophenol blue ACS
Leverancier:   G-Biosciences
Bromophenol blue ACS
Leverancier:  G-Biosciences
Certificaten
Bromophenol blue ACS
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
  • CAS-nummer:115-39-9
  • Formule:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
  • MDL-nummer:MFCD00005875
  • Molecular Weight:669.97 g/mol
  • Merck index:13,01429
  • Smelten Pt:273 °C
  • Dichtheid:1 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:204-086-2
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 90,40 €
    90,40 €
    1 * 25 g
       90,40 €
  • Glass bottle for solids
    50 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 50 g
    1 * 50 g - 168,00 €
    168,00 €
    1 * 50 g
       168,00 €
  • Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 1 490,00 €
    1 490,00 €
    1 * 500 g
       1 490,00 €