Orders LinkContactUsLinkComponent
Kaempferol
Kaempferol
Glass bottle for solids, 500 mg
Catalogus # ROTH5859.1
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Kaempferol
Catalogus # ROTH5859.1
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  520-18-3
Kaempferol
Glass bottle for solids, 500 mg
CAS-nummer:  520-18-3
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Synoniemen:  3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
  • CAS-nummer:520-18-3
  • Formule:C₁₅H₁₀O₆
  • MDL-nummer:MFCD00016938
  • Molecular Weight:286.24 g/mol
  • EINECS:208-287-6
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    500 mg