Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffers, MOPS, 1,0 M solutions
Buffers, MOPS, 1,0 M solutions
Certificaten
Buffers, MOPS, 1,0 M solutions
11 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
CAS No.: 1132-61-2
Physical form: liquid
Appearance: colourless
Odour: odourless
MDL No.: MFCD00006183
Specifications for Product Family
Specificaties
Specificaties
  • Catalog No:
  • J62261.AK
  • J62261.AP
  • J60097.AK
  • J61797.AK
  • J61797.AP
  • J61821.AK
  • J61821.AP
  • J61843.AK
  • J61843.AP
  • J61958.AK
  • J61958.AP
  • Geur/lucht:
  • Odourless
  • Odourless
  • Odourless
  • Odourless
  • Odourless
  • Odourless
  • Odourless
  • Odourless
  • Odourless
  • Odourless
  • Odourless
  • Physical form:
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • CAS No.:
  • 1132-61-2
  • 1132-61-2
  • 1132-61-2
  • 1132-61-2
  • 1132-61-2
  • 1132-61-2
  • 1132-61-2
  • 1132-61-2
  • 1132-61-2
  • 1132-61-2
  • 1132-61-2
  • MDL No.:
  • MFCD00006183
  • MFCD00006183
  • MFCD00006183
  • MFCD00006183
  • MFCD00006183
  • MFCD00006183
  • MFCD00006183
  • MFCD00006183
  • MFCD00006183
  • MFCD00006183
  • MFCD00006183
  • Uiterlijk:
  • Colourless
  • Colourless
  • Colourless
  • Colourless
  • Colourless
  • Colourless
  • Colourless
  • Colourless
  • Colourless
  • Colourless
  • Colourless
  • Opslagtemperatuur:
  • 2°C to 8°C
  • 2°C to 8°C
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Concentratie
    pH-waarde
    Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • J62261.AK
    MOPS buffer solution pH 5,5 (1 mol/l)
    MOPS buffer solution pH 5,5 (1 mol/l)
    5,5
    Glass bottle
    250 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 102,00 €
    102,00 €
    1 * 250 mL
       102,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J62261.AK
    Geur/lucht
    Odourless
    Physical form
    Liquid
    CAS No.
    1132-61-2
    MDL No.
    MFCD00006183
    Uiterlijk
    Colourless
    Opslagtemperatuur
    2°C to 8°C
  • J62261.AP
    MOPS buffer solution pH 5,5 (1 mol/l)
    MOPS buffer solution pH 5,5 (1 mol/l)
    5,5
    Glass bottle
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 134,00 €
    134,00 €
    1 * 500 mL
       134,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J62261.AP
    Geur/lucht
    Odourless
    Physical form
    Liquid
    CAS No.
    1132-61-2
    MDL No.
    MFCD00006183
    Uiterlijk
    Colourless
    Opslagtemperatuur
    2°C to 8°C
  • MOPS buffer solution
    1,0 mol/L
    9,0
    Glass bottle
    250 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 80,90 €
    80,90 €
    1 * 250 mL
       80,90 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J60097.AK
    Geur/lucht
    Odourless
    Physical form
    Liquid
    CAS No.
    1132-61-2
    MDL No.
    MFCD00006183
    Uiterlijk
    Colourless
    Opslagtemperatuur
  • J61797.AK
    MOPS buffer solution pH 6,5 (1 mol/l)
    MOPS buffer solution pH 6,5 (1 mol/l)
    6,5
    Glass bottle
    250 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 110,00 €
    110,00 €
    1 * 250 mL
       110,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J61797.AK
    Geur/lucht
    Odourless
    Physical form
    Liquid
    CAS No.
    1132-61-2
    MDL No.
    MFCD00006183
    Uiterlijk
    Colourless
    Opslagtemperatuur
  • J61797.AP
    MOPS buffer solution pH 6,5 (1 mol/l)
    MOPS buffer solution pH 6,5 (1 mol/l)
    6,5
    Glass bottle
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 167,00 €
    167,00 €
    1 * 500 mL
       167,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J61797.AP
    Geur/lucht
    Odourless
    Physical form
    Liquid
    CAS No.
    1132-61-2
    MDL No.
    MFCD00006183
    Uiterlijk
    Colourless
    Opslagtemperatuur
  • J61821.AK
    MOPS buffer solution pH 7 (1 mol/l)
    MOPS buffer solution pH 7 (1 mol/l)
    7,0
    Glass bottle
    250 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 147,00 €
    147,00 €
    1 * 250 mL
       147,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J61821.AK
    Geur/lucht
    Odourless
    Physical form
    Liquid
    CAS No.
    1132-61-2
    MDL No.
    MFCD00006183
    Uiterlijk
    Colourless
    Opslagtemperatuur
  • J61821.AP
    MOPS buffer solution pH 7 (1 mol/l)
    MOPS buffer solution pH 7 (1 mol/l)
    7,0
    Glass bottle
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 247,00 €
    247,00 €
    1 * 500 mL
       247,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J61821.AP
    Geur/lucht
    Odourless
    Physical form
    Liquid
    CAS No.
    1132-61-2
    MDL No.
    MFCD00006183
    Uiterlijk
    Colourless
    Opslagtemperatuur
  • J61843.AK
    MOPS buffer solution pH 7,5 (1 mol/l)
    MOPS buffer solution pH 7,5 (1 mol/l)
    7,5
    Glass bottle
    250 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 147,00 €
    147,00 €
    1 * 250 mL
       147,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J61843.AK
    Geur/lucht
    Odourless
    Physical form
    Liquid
    CAS No.
    1132-61-2
    MDL No.
    MFCD00006183
    Uiterlijk
    Colourless
    Opslagtemperatuur
  • J61843.AP
    MOPS buffer solution pH 7,5 (1 mol/l)
    MOPS buffer solution pH 7,5 (1 mol/l)
    7,5
    Glass bottle
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 223,00 €
    223,00 €
    1 * 500 mL
       223,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J61843.AP
    Geur/lucht
    Odourless
    Physical form
    Liquid
    CAS No.
    1132-61-2
    MDL No.
    MFCD00006183
    Uiterlijk
    Colourless
    Opslagtemperatuur
  • J61958.AK
    MOPS buffer solution pH 8 (1 mol/l)
    MOPS buffer solution pH 8 (1 mol/l)
    8,0
    Glass bottle
    250 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 128,00 €
    128,00 €
    1 * 250 mL
       128,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J61958.AK
    Geur/lucht
    Odourless
    Physical form
    Liquid
    CAS No.
    1132-61-2
    MDL No.
    MFCD00006183
    Uiterlijk
    Colourless
    Opslagtemperatuur
  • J61958.AP
    MOPS buffer solution pH 8 (1 mol/l)
    MOPS buffer solution pH 8 (1 mol/l)
    8,0
    Glass bottle
    500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 173,00 €
    173,00 €
    1 * 500 mL
       173,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J61958.AP
    Geur/lucht
    Odourless
    Physical form
    Liquid
    CAS No.
    1132-61-2
    MDL No.
    MFCD00006183
    Uiterlijk
    Colourless
    Opslagtemperatuur