Orders LinkContactUsLinkComponent
Trypan blue
Trypan blue
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Trypan blue
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
Certificaten
1 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Tolidine-disazo-bis-8-amino-1-naphthol-3,6-disulphonic acid tetrasodium salt, CI 23850, 3,3′-Dimethyl-4,4′-bis(5-amino-4-hydroxy-2,7-disulphonaphthyl-3-azo)-[1,1′-biphenyl] tetrasodium salt, Benzamine blue, Trypan blue sodium salt, Direct Blue 14, Diphenyl Blue, AzidinBlue, Sodium 3,3'-((3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl))bis(5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate)
  • CAS-nummer:72-57-1
  • Formule:C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
  • MDL-nummer:MFCD00003969
  • Molecular Weight:960.82 g/mol
  • EINECS:200-786-7
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • 10 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 31,90 €
    31,90 €
    1 * 10 g
       31,90 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Discontinued