ContactUsLinkComponent
Organische referentiestandaard, 4,4'-Dichlorobenzophenone 10 µg/ml in cyclohexane
Organische referentiestandaard, 4,4'-Dichlorobenzophenone 10 µg/ml in cyclohexane
Catalogus # EHERL12410000CY
Leverancier:  EHRENSTORFER
CAS-nummer:  
Organische referentiestandaard, 4,4'-Dichlorobenzophenone 10 µg/ml in cyclohexane
Catalogus # EHERL12410000CY
Leverancier:  EHRENSTORFER
CAS-nummer:  
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    10 mL
  • CAS No.:
    90-98-2
  • Omschrijving:
    4,4'-Dichlorobenzophenone 10 µg/ml in cyclohexane
  • Formule:
    C₁₃H₈Cl₂O
  • Omschrijving:
    4,4'-Dichlorobenzophenone
Specificaties
Over dit artikel