Buffer, TRIS, 1,0 M Solution, pH 9,0
TRIS buffer solution pH 9 (1 mol/L), Glass bottle, 1 L
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Buffer, TRIS, 1,0 M Solution, pH 9,0
Catalogus # J62085.K2
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:1 L
- Omschrijving:TRIS buffer solution pH 9 (1 mol/L)
- Cat. No.:J62085.K2
- Opslagtemperatuur:Ambient
- Geur/lucht:Odourless
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00004679
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.