Buffer, TRIS solution pH 7,5 (1 mol/L)
TRIS buffer solution pH 7,5 (1 mol/l), Glass bottle, 1 L
Catalogus # SERA39791.01
Marketsource
Leverancier: Serva
Buffer, TRIS solution pH 7,5 (1 mol/L)
Catalogus # SERA39791.01
Leverancier: Serva
Marketsource
CAS-nummer:
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:1 L
- Omschrijving:TRIS buffer solution pH 7,5 (1 mol/l)
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.