Orders LinkContactUsLinkComponent
HEPES, 0.5 M buffer solutions
HEPES, 0.5 M buffer solutions
HEPES, 0.5 M buffer solutions
Certificaten
HEPES, 0.5 M buffer solutions
12 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specificaties
Specificaties
  • Catalog No:
  • J60463.AE
  • J60463.AK
  • J60064.AE
  • J60064.AK
  • J61275.AE
  • J61275.AK
  • J61047.AE
  • J61047.AK
  • J63002.AE
  • J63002.AK
  • J63218.AE
  • J63218.AK
  • Physical form:
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • Liquid
  • CAS No.:
  • 7365-45-9
  • 7365-45-9
  • 7365-45-9
  • 7365-45-9
  • 7365-45-9
  • 7365-45-9
  • 7365-45-9
  • 7365-45-9
  • 7365-45-9
  • 7365-45-9
  • 7365-45-9
  • 7365-45-9
  • MDL No.:
  • MFCD00006158
  • MFCD00006158
  • MFCD00006158
  • MFCD00006158
  • MFCD00006158
  • MFCD00006158
  • MFCD00006158
  • MFCD00006158
  • MFCD00006158
  • MFCD00006158
  • MFCD00006158
  • MFCD00006158
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Concentratie
    pH-waarde
    Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • J60463.AE
    HEPES buffer solution
    HEPES buffer solution
    0,5 M
    6,5
    Glass bottle
    100 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 76,10 €
    76,10 €
    1 * 100 mL
       76,10 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J60463.AE
    Physical form
    Liquid
    CAS No.
    7365-45-9
    MDL No.
    MFCD00006158
  • J60463.AK
    HEPES buffer solution
    HEPES buffer solution
    0,5 M
    6,5
    Glass bottle
    250 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 105,00 €
    105,00 €
    1 * 250 mL
       105,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J60463.AK
    Physical form
    Liquid
    CAS No.
    7365-45-9
    MDL No.
    MFCD00006158
  • J60064.AE
    HEPES buffer solution
    HEPES buffer solution
    0,5 M
    7,0
    Glass bottle
    100 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 77,80 €
    77,80 €
    1 * 100 mL
       77,80 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J60064.AE
    Physical form
    Liquid
    CAS No.
    7365-45-9
    MDL No.
    MFCD00006158
  • J60064.AK
    HEPES buffer solution
    HEPES buffer solution
    0,5 M
    7,0
    Glass bottle
    250 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 118,00 €
    118,00 €
    1 * 250 mL
       118,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J60064.AK
    Physical form
    Liquid
    CAS No.
    7365-45-9
    MDL No.
    MFCD00006158
  • J61275.AE
    HEPES buffer solution
    HEPES buffer solution
    0,5 M
    7,5
    Glass bottle
    100 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 82,10 €
    82,10 €
    1 * 100 mL
       82,10 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J61275.AE
    Physical form
    Liquid
    CAS No.
    7365-45-9
    MDL No.
    MFCD00006158
  • J61275.AK
    HEPES buffer solution
    HEPES buffer solution
    0,5 M
    7,5
    Glass bottle
    250 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 126,00 €
    126,00 €
    1 * 250 mL
       126,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J61275.AK
    Physical form
    Liquid
    CAS No.
    7365-45-9
    MDL No.
    MFCD00006158
  • J61047.AE
    HEPES buffer solution
    HEPES buffer solution
    0,5 M
    7,6
    Glass bottle
    100 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 78,70 €
    78,70 €
    1 * 100 mL
       78,70 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J61047.AE
    Physical form
    Liquid
    CAS No.
    7365-45-9
    MDL No.
    MFCD00006158
  • J61047.AK
    HEPES buffer solution
    HEPES buffer solution
    0,5 M
    7,6
    Glass bottle
    250 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 120,00 €
    120,00 €
    1 * 250 mL
       120,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J61047.AK
    Physical form
    Liquid
    CAS No.
    7365-45-9
    MDL No.
    MFCD00006158
  • J63002.AE
    HEPES buffer solution
    HEPES buffer solution
    0,5 M
    8,0
    Glass bottle
    100 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 82,30 €
    82,30 €
    1 * 100 mL
       82,30 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J63002.AE
    Physical form
    Liquid
    CAS No.
    7365-45-9
    MDL No.
    MFCD00006158
  • J63002.AK
    HEPES buffer solution
    HEPES buffer solution
    0,5 M
    8,0
    Glass bottle
    250 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 124,00 €
    124,00 €
    1 * 250 mL
       124,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J63002.AK
    Physical form
    Liquid
    CAS No.
    7365-45-9
    MDL No.
    MFCD00006158
  • J63218.AE
    HEPES buffer solution
    HEPES buffer solution
    0,5 M
    8,5
    Glass bottle
    100 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 80,10 €
    80,10 €
    1 * 100 mL
       80,10 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J63218.AE
    Physical form
    Liquid
    CAS No.
    7365-45-9
    MDL No.
    MFCD00006158
  • J63218.AK
    HEPES buffer solution
    HEPES buffer solution
    0,5 M
    8,5
    Glass bottle
    250 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 123,00 €
    123,00 €
    1 * 250 mL
       123,00 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    J63218.AK
    Physical form
    Liquid
    CAS No.
    7365-45-9
    MDL No.
    MFCD00006158