Orders LinkContactUsLinkComponent
Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
Empty and reservoir columns with accessories for solid phase extraction.
  • Empty PP and glass columns for individual packing with CHROMABOND® or other adsorbents
  • Reservoir columns from PP for application of medium-size samples
  • Accessories for SPE columns (filter elements, adapters)
Product Family Options
CHROMABOND® empty columns
  • Omschrijving
    Capaciteit
  • Empty PP columns with PE frits, one filter element is already inserted in the PP column
    1 ml
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 200,00 €
    200,00 €
    1 * 100 ST
       200,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    MANA730159
  • Empty PP columns with PE frits, one filter element is already inserted in the PP column
    3 ml
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 129,00 €
    129,00 €
    1 * 50 ST
       129,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    MANA730160
  • Lege PP-kolommen met PE-fritten, één filterelement is reeds in de PP-kolom geplaatst
    6 ml
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - 88,90 €
    88,90 €
    1 * 30 ST
       88,90 €
    Specifications
    Cat. No.
    MANA730161
  • Lege PP-kolommen met PE-fritten, één filterelement is reeds in de PP-kolom geplaatst
    15 ml
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - 105,00 €
    105,00 €
    1 * 20 ST
       105,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    MANA730230
  • Empty PP columns with PE frits, one filter element is already inserted in the PP column
    30 ml
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - 111,00 €
    111,00 €
    1 * 20 ST
       111,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    MANA730380
  • Lege PP-kolommen met PE-fritten, één filterelement is reeds in de PP-kolom geplaatst
    45 ml
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - 145,00 €
    145,00 €
    1 * 20 ST
       145,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    MANA730355
  • Empty PP columns with PE frits, one filter element is already inserted in the PP column
    70 ml
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - 157,00 €
    157,00 €
    1 * 20 ST
       157,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    MANA730158
  • Lege PP-kolommen met PE-fritten, één filterelement is reeds in de PP-kolom geplaatst
    150 ml
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - 172,00 €
    172,00 €
    1 * 20 ST
       172,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    MANA730474
  • Lege glazen kolommen met glasvezelfritten, één filterelement is reeds in de glazen kolom geplaatst
    3 ml
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 255,00 €
    255,00 €
    1 * 50 ST
       255,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    MANA730171
  • Lege glazen kolommen met glasvezelfritten, één filterelement is reeds in de glazen kolom geplaatst
    6 ml
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - 200,00 €
    200,00 €
    1 * 30 ST
       200,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    MANA730172
  • Lege LV PP-kolommen met PE-fritten, voor 200/500 mg adsorberend materiaal
    15 ml
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 202,00 €
    202,00 €
    1 * 50 ST
       202,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    MANA732501
Reservoir columns for application of medium-size samples
  • Omschrijving
    Capaciteit
  • Reservoir columns, PP, with one adapter for 1, 3, 6 ml CHROMABOND® PP columns
    30 ml
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 114,00 €
    114,00 €
    1 * 10 ST
       114,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    MANA730103
  • Reservoir columns, PP, with one adapter for 1, 3, 6 ml CHROMABOND® PP columns
    70 ml
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 121,00 €
    121,00 €
    1 * 10 ST
       121,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    MANA730382
  • Reservoirkolommen, PP, met één adapter voor 15, 45, 70 ml CHROMABOND® PP-kolommen
    70 ml
    1 * 10 Pce
    1 * 10 Pce - 166,00 €
    166,00 €
    1 * 10 Pce
       166,00 €
    Specifications
    Cat. No.
    MANA730389
Accessories
  •  
    Omschrijving
  • MANA732019
    PE frits for LV PP columns 15 ml, for 100 mg adsorbent weight
    1 * 250 ST - 132,00 €
  •  
    Omschrijving
    Capaciteit
  • MANA732020
    PE-fritten voor LV PP-kolommen 15 ml, voor 200/500 mg adsorberend gewicht
    __
    1 * 250 ST - 185,00 €
  •  
    Omschrijving
  • MANA730101
    Adapters (PP) for PP columns (1, 3 and 6 ml)
    1 * 10 ST - 96,10 €
  •  
    Omschrijving
    Capaciteit
  • MANA730105
    Adapters (PVDF) voor glazen kolommen (3 en 6 ml)
    __
    1 * 10 ST - 200,00 €
  •  
    Omschrijving
    Capaciteit
  • MANA730026
    PE-fritten voor PP-kolommen, 70 ml
    __
    1 * 250 ST - 281,00 €
  •  
    Omschrijving
    Capaciteit
  • MANA730192
    Glasvezelfritten voor glazen kolommen, 6 ml
    __
    1 * 250 ST - 238,00 €
  •  
    Omschrijving
  • MANA730351
    PE frits for PP columns, 15 ml
    1 * 250 ST - 238,00 €
  •  
    Omschrijving
  • MANA730356
    PE frits for PP columns, 45 ml
    1 * 250 ST - 273,00 €
  •  
    Omschrijving
    Capaciteit
  • MANA730475
    PE-fritten voor PP-kolommen, 150 ml
    __
    1 * 250 ST - 302,00 €
  •  
    Omschrijving
  • MANA730034
    PE frits for PP columns, 30 ml
    1 * 250 ST - 258,00 €
  •  
    Omschrijving
  • MANA730566
    Adapters (PE) for PP columns (30 and 70 ml)
    1 * 1 KIT - 29,10 €
  •  
    Omschrijving
  • MANA730385
    Adapters (PE) for PP columns (15, 45 and 70 ml)
    1 * 10 ST - 125,00 €
  •  
    Omschrijving
  • MANA730191
    Glass fiber frits for glass columns, 3 ml
    1 * 250 ST - 196,00 €
  •  
    Omschrijving
  • MANA730164
    PE frits for PP columns, 1 ml
    1 * 250 ST - 130,00 €
  •  
    Omschrijving
  • MANA730163
    PE frits for PP columns, 6 ml
    1 * 250 ST - 226,00 €
  •  
    Omschrijving
  • MANA730162
    PE frits for PP columns, 3 ml
    1 * 250 ST - 184,00 €