Orders LinkContactUsLinkComponent
Labelling tapes
Labelling tapes
Leverancier:   SEMADENI
Labelling tapes
Leverancier:  SEMADENI
Certificaten
Labelling tapes
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Labeling tape for glass, plastic, porcelain or metal.
  • Tear resistant
  • Can be easily written on
  • Adhesive strength at low temperature
Length: 66,0 m
Different colours available.
Let op: Do not autoclave.
Product Family Options
Width 19 mm
Productinformatie
  • Kleur
    Breedte
    Beschikbaarheid
    Price
  • SEMA4335
    Labelling tapes
    Labelling tapes
    geel
    19,0 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 12,80 €
    12,80 €
    1 * 1 ST
       12,80 €
Width 25 mm
Productinformatie
  • Kleur
    Breedte
    Beschikbaarheid
    Price
  • SEMA0353
    Labelling tapes
    Labelling tapes
    wit
    25,0 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - 14,60 €
    14,60 €
    1 * 1 ROU
       14,60 €