VWR® Q Path® Slide kasten
Catalog # 631-1064
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Aantal objectglaasjes:1860
- Kleur:geel
- Omschrijving:Slide cabinet
- Materiaal:Karton
- b×d×h:290×295×90 mm
- Environmentally Preferable:
- VPE:10
Specifications
About this item
Laden voor objectglaasjes voor langdurige opslag.
- Robuust
- Gelamineerd
- Stapelbaar
W×D×H: 290×295×90 mm
Colour: Yellow