VWR® Q Path® Slide Organizers
631-1049
- Aantal objectglaasjes:2700
- Kleur:groen
- Omschrijving:Organiser voor transparanten met zeven metalen laden
- Materiaal:Metaal
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- VPE:1
Deze metalen kast is geschikt voor de opslag van objectglaasjes van 50×50 mm of 80×57 mm.
Gewicht: 9 kg
Weight: 9 kg