VWR® Q Path® Slide Doos
Catalog # 631-1079
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Aantal objectglaasjes:5
- Kleur:doorschijnend
- Omschrijving:Transport packaging
- Materiaal:Kunststof
- b×d×h:82×30×18 mm
- VPE:500
Specifications
About this item
Deze doos voor vijf objectglaasjes voorkomt dat ze breken of plakken. De doos kan worden gebruikt voor toepassingen in de cytologie, zoals conventionele uitstrijkjes.
W×D×H: 82×30×18 mm