Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ Florisil
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Solid phase extraction cartridges, HyperSep™ Florisil
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Certificaten
Ga naar:
Over dit artikel
Ideal for the isolation of polar compounds from non polar matrices.
- Magnesia-loaded silica gel offers rapid flow rates for large sample volumes
- Extremely polar in nature, especially suited to the separation of chlorinated pesticides
9 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Ideal for the isolation of polar compounds from non polar matrices.
- Magnesia-loaded silica gel offers rapid flow rates for large sample volumes
- Extremely polar in nature, especially suited to the separation of chlorinated pesticides
Product Family Options
Productinformatie
- KolomtypePartikelgrootteCapaciteitBedgewichtBeschikbaarheidPrice
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.