Reddingsdriehoek
Reddingsdriehoek voor volwassenen en kinderen
Catalogus # 111-1375
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze driehoek is geschikt voor reddings- en evacuatieoperaties van korte duur van een niet-gewonde persoon in een zittende positie.
- Met verstelbare schouderriemen
- Volledig verstelbaar en daardoor geschikt voor volwassenen en kinderen
- Compact en eenvoudig te vervoeren
Specificaties
- Omschrijving:Reddingsdriehoek voor volwassenen en kinderen
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.