Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Absorptiematerialen en bescherming tegen morsen
Oil drum tops
Oil drum tops
Oil drum tops
Catalogus # MSGA14367
Leverancier:
asecos
Afbeelding vergroten
Oil drum tops
Catalogus # MSGA14367
Leverancier:
asecos
Specificaties
Omschrijving:
Drum top for oil absorption, for 200 l drum, Ø 560 mm
Verpakt:
25 tops/pack
VPE:
1
Specificaties
Over dit artikel
Productdetails
Productdetails