VWR® Digitale timer, 1-kanaals
Catalogus # 609-0185
Leverancier: VWR Collection
Specificaties
- Kleur:wit
- Omschrijving:Digitale timer, één kanaal
- Maat:65×15×67 mm
- b×d×h:65×15×67 mm
- Juistheid:±0,01% (1 s)
- VPE:1
Specificaties
Over dit artikel
Telt af vanaf 99 minuten en 59 seconden.
- Luid alarm voor luidruchtige omgevingen
- Geheugenfunctie
- Kleine, draagbare eenheid
- Automatische uitfunctie
Levering: Geleverd met magneet, standaard, clip en kalibratiecertificaat.