Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter plates, 96-well, Captiva
Filter plates, 96-well, Captiva
Leverancier:   VARIAN
Filter plates, 96-well, Captiva
Leverancier:  VARIAN
Certificaten
Filter plates, 96-well, Captiva
Filter plates, 96-well, Captiva
7 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Filtration is simple, versatile, and necessary to prevent clogging of valuable HPLC columns. Captiva 0,2 μm and 0,45 μm depth filter plates are ideal for filtering samples prior to LC/MS injection. Captiva 10 μm glass fibre filter plates are designed for clarifying highly particle-laden samples, such as freshly thawed plasma and hepatocyte filtration, preventing sample transfer problems from pipette tip clogging. They are perfect for automated systems and for use with DuoSeal 96 96-well seals.
  • Protect HPLC columns from clogging to reduce instrument downtime
  • Clean and clear filtrates offer improved sensitivity
  • High analyte recovery with simple robust methods allows faster method development
Product Family Options
Productinformatie
  • Membraan
    Poriëngrootte
    Aant. wells
    Beschikbaarheid
    Price
  • VARIA59640002V
    Captiva 96-well filter plates
    Captiva 96-well filter plates
    PP
    0,2 µm
    96
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 1 460,00 €
    1 460,00 €
    1 * 5 ST
       1 460,00 €
  • VARIA5960045
    Captiva 96-well filter plates
    Captiva 96-well filter plates
    PP
    0,45 µm
    96
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 521,00 €
    521,00 €
    1 * 5 ST
       521,00 €
  • VARIA5960045B
    Captiva 96-well filter plates, bulk pack
    Captiva 96-well filter plates, bulk pack
    PP
    0,45 µm
    96
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 8 880,00 €
    8 880,00 €
    1 * 100 ST
       8 880,00 €
  • VARIA5967045
    Captiva 96-well filter plates
    Captiva 96-well filter plates
    PVDF/PP
    0,45 µm
    96
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 521,00 €
    521,00 €
    1 * 5 ST
       521,00 €
  • VARIA596401000
    Captiva 96-well filter plates
    Captiva 96-well filter plates
    Glass microfibre
    10 µm
    96
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 521,00 €
    521,00 €
    1 * 5 ST
       521,00 €
  • VARIA596002000
    Captiva 96-well filter plates
    Captiva 96-well filter plates
    PP
    20 µm
    96
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - 521,00 €
    521,00 €
    1 * 5 ST
       521,00 €
  • VARIA596002000B
    Captiva 96-well filter plates, bulk pack
    Captiva 96-well filter plates, bulk pack
    PP
    20 µm
    96
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 7 060,00 €
    7 060,00 €
    1 * 100 ST
       7 060,00 €