Orders LinkContactUsLinkComponent
Affinity chromatography columns, HiScreen™ Capto™ L
Affinity chromatography columns, HiScreen™ Capto™ L
HiScreen™ Capto™ L, PP, 85 µm, 7,7×100 mm, 1×4,7 ml
Catalogus # 17-5478-14
Leverancier:   Cytiva
Affinity chromatography columns, HiScreen™ Capto™ L
Catalogus # 17-5478-14
Leverancier:  Cytiva
Affinity chromatography columns, HiScreen™ Capto™ L
Affinity chromatography columns, HiScreen™ Capto™ L
HiScreen™ Capto™ L, PP, 85 µm, 7,7×100 mm, 1×4,7 ml
Price
1 030,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HiScreen™ Capto™ L columns are prepacked with Capto™ L, an affinity chromatography medium (resin) for capture of antibodies and antibody fragments such as Fab fragments, scFv, and Dabs.
  • Prepacked, ready to use columns for convenient process development optimisation
  • Bed height of 10 cm allows method optimisation and parameter screening
  • Easily connected in series to achieve 20 cm bed height
  • Small bed volume (4,7 ml) gives fast results and minimal sample/buffer consumption
  • Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same media using the same linear fluid velocity
The columns are an excellent choice for method optimisation and parameter screening.
Specificaties
  • Partikelgrootte:
    85 µm
  • Capaciteit:
    1×4,7 ml
  • Omschrijving:
    HiScreen™ Capto™ L
  • Seq:
    01
  • Kolombehuizing:
    PP
  • Bedafmetingen:
    7,7×100 mm
  • pH-bereik:
    2 - 10
  • Cat. No.:
    17-5478-14
  • Max. druk:
    3 bar
  • Opslag:
    2 to 8 °C, 20% Ethanol
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.