Mitomycin C
Glass bottle for solids, 10 mg
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Mitomycin, Ametycin
- CAS-nummer:50-07-7
- Formule:C₁₅H₁₈N₄O₅
- MDL-nummer:MFCD00078109
- Molecular Weight:334.33 g/mol
- Merck index:14,6215
- Smelten Pt:360 °C
- Temperatuur bij opslag:Koelkast
- EINECS:200-008-6
- UN:2811
- ADR:6.1,II
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerOrganic Building Blocks and Intermediates
Application Notes
Thermo Scientific Cell Culture Workflow
Product documentatie
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:10 mg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.