ContactUsLinkComponent
ortho-Fosforzuur 0.1 mol/l (0.3 N)
ortho-Fosforzuur 0.1 mol/l (0.3 N)
Catalog # PRLS88168.9010
Supplier:  PROLABO CMP
CAS Number:  
ortho-Fosforzuur 0.1 mol/l (0.3 N)
Catalog # PRLS88168.9010
Supplier:  PROLABO CMP
CAS Number:  
Specifications
  • Verpakking:
    Plastic container
  • VPE:
    10 L
  • Seq:
    5214
Specifications
About this item
 :
 :98 g/mol
Storage Temperature:Kamertemperatuur
EINECS:231-633-2
UN:1805
ADR:8,III
CAS Number:7664-38-2
Formula:H₃PO₄
MDL Number:MFCD00011340