Orders LinkContactUsLinkComponent
Potassium iodide
Potassium iodide
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalogus # RC-152
Leverancier:   G-Biosciences
Potassium iodide
Catalogus # RC-152
Leverancier:  G-Biosciences
CAS-nummer:  7681-11-0
Potassium iodide
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS-nummer:  7681-11-0
Price
436,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Dipotassium diiodide, Kali iodide
  • CAS-nummer:7681-11-0
  • Formule:Kl
  • MDL-nummer:MFCD00011405
  • Molecular Weight:166 g/mol
  • Merck index:13,07727
  • Kokend Pt:1330 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:686 °C
  • Dichtheid:3,13 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-659-4
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    1 kg