Potassium iodide
Glass bottle for solids, 500 g
RC-151
: Dipotassium diiodide, Kali iodide
- :7681-11-0
- :Kl
- :MFCD00011405
- :166 g/mol
- :13,07727
- :1330 °C (1013 hPa)
- :686 °C
- :3,13 g/cm³ (20 °C)
- :Kamertemperatuur
- :231-659-4
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:500 g