Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Zoutzuur
Zoutzuur 0.1 mol/l (0.1 N)
Zoutzuur 0.1 mol/l (0.1 N)
:
PROLABO CMP
Zoutzuur 0.1 mol/l (0.1 N)
:
PROLABO CMP
:
7647-01-0
:
:
HCl
:
MFCD00011324
:
0.79 g/cm³ (20 °C)
:
Kamertemperatuur
:
231-595-7
:
1993
:
3,II
:
36.46 g/mol
:
GHS02
:
GHS07
Frequently Bought Together
Ammoniak-oplossing 25%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
: Merck
Formaldehyde 4% stabilised, buffered (pH 7,0 ±0,1)
: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Bufferoplossingen, Certipur® met kleurcode, Supelco®
: Merck
VWR® Dosatest, pH indicator test strips, non bleeding
: VWR Chemicals
Test strips, peroxide, Dosatest
: VWR Chemicals
Testsets, ammoniumtest, voor Spectroquant®, Supelco®
: Merck
pH-teststrips, MQuant®, Supelco®
: Merck
Natriumhydroxide, pellets, pure, Supelco®
: Merck
VWR® Rota®, pH indicator paper, 1 to 14
: VWR Chemicals
pH-indicatiestrips, MQuant®, Supelco®
: Merck
Natriumhydroxide 98.5-100.5%, pellets, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
: VWR Chemicals
Natriumhydroxide, pellets, EMSURE® for analysis, Supelco®
: Merck
Teststrips, nitraattest, MQuant™, Supelco®
: Merck
Teststrips, ammoniumtest, MQuant™, Supelco®
: Merck
Teststrips, peroxidetest, MQuant™, Supelco®
: Merck