Acrylamide 40% in aqueous solution
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Over dit artikel
Synoniemen: Prop-2-enamide
- CAS-nummer:79-06-1
- Formule:C₃H₅NO
- MDL-nummer:MFCD00008032
- Molecular Weight:71.08 g/mol
- Merck index:14,129
- Temperatuur bij opslag:Koelkast
- EINECS:201-173-7
- UN:3426
- ADR:6.1,III
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen: Prop-2-enamide
- CAS-nummer:79-06-1
- Formule:C₃H₅NO
- MDL-nummer:MFCD00008032
- Molecular Weight:71.08 g/mol
- Merck index:14,129
- Temperatuur bij opslag:Koelkast
- EINECS:201-173-7
- UN:3426
- ADR:6.1,III
Documents
Product Family Options
Productinformatie
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.