Potassium iodate concentrate for dilution to 1L, 1/60 M KIO3 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
38120-1EA
:
- Verpakking:Ampoule
- VPE:1
- Seq:0001
- Factor:0.998 - 1.002
:
:214 g/mol
:100 °C
:Kamertemperatuur
:231-831-9
:5.1,II
:7758-05-6
:KlO₃
:MFCD00011406