Orders LinkContactUsLinkComponent
Combat shorts, S790
Combat shorts, S790
Leverancier:   Portwest
Combat shorts, S790
Leverancier:  Portwest
Certificaten
Combat shorts, S790
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Made of Kingsmill fabric (65% polyester / 35% cotton), these work shorts are very tough and durable.
  • Two side pockets, two back patch pockets, rule pocket
  • Thigh pocket, Velcro® fastened, with mobile phone pocket
  • Half elasticated waistband
Weight: 210 g/m²
Specifications for Product Family
Specificaties
  • Catalog No:
  • 113-7564
  • 113-7563
  • 113-7562
  • Model:
  • S790
  • S790
  • S790
  • Kledingstuk toepassing:
  • General Purpose|Industrial
  • General Purpose|Industrial
  • General Purpose|Industrial
  • Geslacht:
  • Voor mannen
  • Voor mannen
  • Voor mannen
  • Sleeve or leg length:
  • Short
  • Short
  • Short
  • Stof:
  • Kingsmill fabric (65% polyester, 35% cotton)
  • Kingsmill fabric (65% polyester, 35% cotton)
  • Kingsmill fabric (65% polyester, 35% cotton)
  • Gewicht:
  • 210 g/m²
  • 210 g/m²
  • 210 g/m²
Specificaties
Product Family Options
Productinformatie
  • Kleur
    Confectiemaat
    Beschikbaarheid
    Price
  • donkerblauw
    S
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 31,60 €
    31,60 €
    1 * 1 ST
       31,60 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-7564
    Model
    S790
    Kledingstuk toepassing
    General Purpose|Industrial
    Geslacht
    Voor mannen
    Sleeve or leg length
    Short
    Stof
    Kingsmill fabric (65% polyester, 35% cotton)
    Gewicht
    210 g/m²
  • donkerblauw
    M
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 31,60 €
    31,60 €
    1 * 1 ST
       31,60 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-7563
    Model
    S790
    Kledingstuk toepassing
    General Purpose|Industrial
    Geslacht
    Voor mannen
    Sleeve or leg length
    Short
    Stof
    Kingsmill fabric (65% polyester, 35% cotton)
    Gewicht
    210 g/m²
  • donkerblauw
    L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 31,60 €
    31,60 €
    1 * 1 ST
       31,60 €
    Specificaties:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-7562
    Model
    S790
    Kledingstuk toepassing
    General Purpose|Industrial
    Geslacht
    Voor mannen
    Sleeve or leg length
    Short
    Stof
    Kingsmill fabric (65% polyester, 35% cotton)
    Gewicht
    210 g/m²
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.