Orders LinkContactUsLinkComponent
Doseerflessen
Doseerflessen
500 ml, 229 mm, 77 mm
Catalogus # 215-6000
Leverancier:   KARTELL
Doseerflessen
Catalogus # 215-6000
Leverancier:  KARTELL
Doseerflessen
Doseerflessen
500 ml, 229 mm, 77 mm
Price
32,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
HDPE/PP.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Dispensing bottle suitable for liquids single and/or continuous dispensing.
Specificaties
  • Ø uitw.:
    77 mm
  • Capaciteit:
    500 ml
  • Hoogte:
    229 mm