Orders LinkContactUsLinkComponent
360° verticale rotator, PTR-25
360° verticale rotator, PTR-25
PTR-25 mini-rotator
Catalogus # 444-0932
Leverancier:   GRANT INSTRUMENTS
360° verticale rotator, PTR-25
Catalogus # 444-0932
Leverancier:  GRANT INSTRUMENTS
360° verticale rotator, PTR-25
360° verticale rotator, PTR-25
PTR-25 mini-rotator
Price
537,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Compacte rotator met gebruiksvriendelijke bedieningselementen, voor het grondig mengen van monsters in buisjes tot 50 ml. Toepassingen omvatten hybridisatiereacties, celgroei, zachte extractie, bindingsreacties, voorkomen van bloedcoagulatie en homogenisatie van biologische componenten in oplossingen. De betrouwbare motor biedt regelbare rotatie in het volledige snelheidsbereik.
  • 360° verticale rotatie, verticale rotatiesnelheidsbereik 5 tot 30 min-1
  • Goed afleesbaar LED-scherm toont de tijd
  • Continu gebruik of via timer geregelde werking: geïntegreerde digitale timer voor 1 minuut tot 24 uur, met automatische uitschakeling en weergave van de resterende tijd
  • Kan worden gebruikt bij 4 tot 40 °C (80% relatieve vochtigheid voor temperaturen tot 31 °C, neemt lineair af tot 50% relatieve vochtigheid bij 40 °C, niet-condenserend) in een incubator of koelruimte
Levering: Geleverd met plateau voor 22 buisjes (tot 15 mm Ø). Vereiste toebehoren moeten afzonderlijk worden besteld.
Specificaties
  • Omschrijving:
    PTR-25 mini-rotator
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    444-0932
  • Max. belasting:
    0,5 kg
  • Ingaand vermogen:
    1,3 W (12 V, 0,11 A)
  • Schudbeweging:
    360° rotatie
  • Model:
    PTR-25
  • b×d×h:
    310×110×175 mm
  • Toerental:
    5 - 30 min⁻¹
  • Gewicht:
    1 kg
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Plateau voor 4 buizen Ø tot 30 mm, plus 12 buizen Ø tot 15 mm voor PTR-25
    Plateau voor 4 buizen Ø tot 30 mm, plus 12 buizen Ø tot 15 mm voor PTR-25
    444-0345
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 111,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reserveplateau voor 22 buisjes met Ø tot 15 mm voor PTR-25
    Reserveplateau voor 22 buisjes met Ø tot 15 mm voor PTR-25
    444-0792
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 98,80 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Heavy duty tube adapter for PTR-25
    Heavy duty tube adapter for PTR-25
    444-0793
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 150,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.