Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratory jacks
Leverancier:   R L ENTERPRISES
Laboratory jacks
Leverancier:  R L ENTERPRISES
Certificaten
Laboratory jacks
6 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
These lab jacks are manufactured to close tolerances from aluminium with stainless steel operating screw.
  • Top and bottom plates are specially designed aluminium extrusion giving exceptional rigid and robust support without excessive weight
  • Plates are blue anodised finish
  • Designed to be completely stable and free from rocking movements
Product Family Options
Productinformatie
  • Plaatgrootte
    Max. statische belasting
    Werkhoogte
    Kleur
    Beschikbaarheid
    Price
  • 50×40 mm
    10 kg
    36 - 78 mm
    blauw
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 300,00 €
    300,00 €
    1 * 1 ST
       300,00 €
  • 100×100 mm
    10 kg
    43 - 140 mm
    blauw
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 305,00 €
    305,00 €
    1 * 1 ST
       305,00 €
  • 150×150 mm
    20 kg
    60 - 290 mm
    blauw
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 412,00 €
    412,00 €
    1 * 1 ST
       412,00 €
  • 200×200 mm
    25 kg
    57 - 290 mm
    blauw
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 517,00 €
    517,00 €
    1 * 1 ST
       517,00 €
  • 200×230 mm
    25 kg
    57 - 290 mm
    blauw
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 625,00 €
    625,00 €
    1 * 1 ST
       625,00 €
  • 320×260 mm
    30 kg
    128 - 470 mm
    blauw
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 410,00 €
    1 410,00 €
    1 * 1 ST
       1 410,00 €