Stofmaskers, voor eenmalig gebruik, FFP1/FFP2/FFP3, Smart Pocket
111-1144
: Moldex
- Type:2575
- Seq:03
- Maat:U*
- VPE:10
- Met ventiel:+
Gevouwen maskers voor filtratie van deeltjes met of zonder ventiel.
- Easily unfolds in a quick one step process
- Comfortable nose seal
- DuraMesh® - strong and durable structure, keeps the mask in shape
- ActivForm® - no nose clip needed
- Loop strap with clip for quick, simple and safe on and off
- Individually packaged
EN 149:2001+A1:2009