Silicon dioxide ≥99.995% (metals basis), sputtering target, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Catalogus # 41099.KS
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specificaties
- VPE:1
- Seq:0001
Specificaties
Over dit artikel
CAS-nummer:7631-86-9
:
Formule:SiO₂
MDL-nummer:MFCD00011232
:60.08 g/mol
Merck index:14,08493
Kokend Pt:2230 °C (1013 hPa)
Smelten Pt:1719 °C
Dichtheid:2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:231-545-4
:14808-60-7