Orders LinkContactUsLinkComponent
NMR sample tubes, Standard series
NMR sample tubes, Standard series
Certificaten
NMR sample tubes, Standard series
NMR sample tubes, Standard series
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Glass, Class A, ASTM Type 1.
Product Family Options
5 mm Precision tubes
Productinformatie
  • Lengte
    Ronding
    Concentriciteit
    Type
    Beschikbaarheid
    Price
  • 178 mm
    ± 19 µm
    ± 7 µm
    MHz: 400
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST
  • 203 mm
    ± 13 µm
    ± 5 µm
    MHz: 500
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 101,00 €
    101,00 €
    1 * 1 ST
       101,00 €