Orders LinkContactUsLinkComponent
Ladle
Ladle
130 ml, 350 mm, 79 mm
Catalogus # GERB3033
Leverancier:   GERBER FUNKE
Ladle
Catalogus # GERB3033
Leverancier:  GERBER FUNKE
Ladle
Ladle
130 ml, 350 mm, 79 mm
Price
41,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Scoop with long handle, made from stainless steel.
Specificaties
  • Ø:
    79 mm
  • Capaciteit:
    130 ml
  • Lengte:
    350 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.