Herbruikbare oordoppen, Comets®
Catalogus # 111-1163
Leverancier: Moldex
Specificaties
- Kleur:lichtgroen
- Omschrijving:Oordoppen, met koord, in zakdoosje
- Maat:U*
- VPE:50 PAIR
Specificaties
Over dit artikel
Deze herbruikbare oordoppen bieden bescherming tegen lagere geluidsniveaus. Ze zorgen ervoor dat de gebruiker het contact met zijn omgeving niet verliest.
- Luchtbel in de punt en zacht materiaal zorgen voor een comfortabele afdichting
- Doppen van zacht duurzaam materiaal − Wasbaar en hygiënisch
- Worden geleverd met handig Pocketpak bewaardoosje
SNR: 25 dB
Certificeringen: EN 352-2:2002
Let op: * Past altijd.