Staining tile
12, Ø×H: 15×1,5 mm, 89×57×4,5 mm
Catalogus # MARI1800002
Leverancier: MARIENFELD
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Aant. wells:12
- b×d×h:89×57×4,5 mm
- Afmeting opening:Ø×H: 15×1,5 mm