Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Sluitingen
Flesdoppen
Dispensing closures for bottles
Dispensing closures for bottles
Dispensing closures for bottles
MURRP516/15
:
MURRAY S
Dispensing closures for bottles
MURRP516/15
:
MURRAY S
Schroefdraad:
22 mm R6
Kleur:
wit
Omschrijving:
with flip-up spout, LDPE, aperture 2 mm
VPE:
100
Voor flessen:
60/125/175 and 250 ml