Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps
Forceps
Leverancier:   MURRAY S
Forceps
Leverancier:  MURRAY S
Certificaten
Forceps
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Stainless steel. Dissecting forceps with guide pin, which helps to keep the fine tips aligned.
  • Sharp, narrow flutes
  • Curved
Product Family Options
Productinformatie
  • Type
    Lengte
    Beschikbaarheid
    Price
  • Scherp, gebogen
    125 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 7,50 €
    7,50 €
    1 * 1 ST
       7,50 €
  • Scherp, gebogen
    115 mm
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 4,50 €
    4,50 €
    1 * 1 ST
       4,50 €