ContactUsLinkComponent
Homogenisator, T 50 digitale ULTRA-TURRAX®
Homogenisator, T 50 digitale ULTRA-TURRAX®
Supplier:  IKA
Certificates
undefined
Homogenisator, T 50 digitale ULTRA-TURRAX®
Supplier:  IKA
Specifications
  • Catalog No:
  • 431-0180
  • Model:
  • T 50 digitaal
  • Volume H₂O:
  • 250 - 30000 ml
  • Max. viscositeit:
  • 5000 mPas
  • Toerentalbereik:
  • 500 - 10000 min⁻¹
  • Toerentalstabiliteit:
  • 1%
  • Toerentalinstelling:
  • Stepless
  • Motorvermogen opname/afgifte:
  • 1100/700 W
  • Aflezing:
  • LED
  • b×d×h:
  • 115×139×355 mm
  • Gewicht:
  • 5,76 kg
  • Geluidsniveau:
  • 72 dB(A)
Specifications
Frequently Bought Together